Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Carboy med tap
Product Code. 10644651
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
10644651 20 L Hver
10634651 10 L Hver
10312611 50 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10644651 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 23190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 DKK
    1331.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 113.22 DKK
    7% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til brug med: Langtidsopbevaring og dispenseringsløsninger og medier; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Opbevar og dispenser opløsninger og medier ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen carboys. Disse robuste carboys har en tap-boss støbt ind i carboy for bekvemmelighed og styrke og skulderhåndtag støbt i ét stykke med carboy for ultimativ styrke og pålidelighed. Nalgene polypropylen carboys kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst ved opbevaring af sterile opløsninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Støbt i graderinger i 1 gal. og 5 liters trin for nem dosering
  • Integrerede skulderhåndtag gør løftning behagelig
  • Ideel til opbevaring og dosering af opløsninger og medier og kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst
  • Den indstøbte hane-boss giver styrke og lækagemodstand
  • Autoklavabel/Graderet/Lækagetæt†
Inkluderer:
Polypropylen skruehætte
Bemærk:
  • Beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås
  • Halsen accepterer No. 13,5 gummiprop
  • Lukkning af kranen inkluderet.
  • Følg instruktionerne for produktindlæg for autoklavering for at sikre korrekt funktion
  • Slangeadapteren er ikke autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Oversigt Autocavable Carboy m/Spigot
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 286 mm
Til brug med (applikation) Langtidsopbevaring og dispenseringsløsninger og medier
Gradueringer Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5 L trin
Højde (metrisk) med lukning 528 mm
Inkluderer Integrerede skulderhåndtag, indstøbt studs
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med tap
Show More Show Less
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.