Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Carboy med tap
Beskrivelse
Opbevar og dispenser opløsninger og medier ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen carboys. Disse robuste carboys har en tap-boss støbt ind i carboy for bekvemmelighed og styrke og skulderhåndtag støbt i ét stykke med carboy for ultimativ styrke og pålidelighed. Nalgene polypropylen carboys kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst ved opbevaring af sterile opløsninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
- Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5L intervaller for nem dispensering
- Integrerede skulderhåndtag gør løft behageligt
- Ideel til opbevaring og dispensering af opløsninger og medier og kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst
- Indstøbt studs giver styrke og lækagemodstand
- Autoklaverbar/gradueret/lækagesikker†
Inkluderer:
Polypropylen skruelåg
Bemærk:
- Beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås
- Halsen accepterer nr. 13.5 gummiprop
- Spidol lukning medfølger.
- Følg instruktionerne i produktindlægget til autoklavering for at sikre korrekt funktion
- Slangeadapteren kan ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Hvid (ugennemsigtig) |
| Oversigt | Autocavable Carboy m/Spigot |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 64 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 379 mm |
| Til brug med (applikation) | Langtidsopbevaring og dispenseringsløsninger og medier |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.