Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Carboy med sanitær flange
Artikelnummer. p-9078012
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10634402
Brand: Thermo Scientific™ 26400020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Forsyn reservoirer til systemer såsom fermentorer eller kromatografisøjler.; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen carboys med 1,5 tommer. Sanitære flanger som dispenseringsporte eller med sikker tilslutning til forsyningsbeholdere til systemer såsom fermentorer eller kromatografisøjler.
De vigtigste funktioner:
  • Indstøbte håndtag for nem transport af containere
  • Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5 L trin
  • USP VI, autoklaverbar, gradueret, tæt†
Inkluderer:
Størrelse 83B lukning; accepterer nr. 13,5 gummiprop
Bemærk:
Følg autoklaveinstruktionerne, der følger med produktet for korrekt funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 250 mm
Til brug med (applikation) Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Gradueringer Gradueret til at indeholde i 5 L/1 gal. stigninger
Inkluderer Indstøbte håndtag, 1,5 tommer sikker, ikke-gevind sanitær dispenseringsport
Materiale Polypropylen
Produkttype Carboy med sanitetsflange
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 3 gal.
Volumen (metrisk) Rand 12 L
Workflow-trin Upstream media/buffer prep and storage
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.