Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Carboy med sanitær flange
Artikelnummer. 10634402
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10634402 10 L Hver
10162871 20 L Hver
10460333 50 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10634402 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26400020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4485.00 DKK
    4237.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 247.17 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Til brug med: Forsyn reservoirer til systemer såsom fermentorer eller kromatografisøjler.; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen carboys med 1,5 tommer. Sanitære flanger som dispenseringsporte eller med sikker tilslutning til forsyningsbeholdere til systemer såsom fermentorer eller kromatografisøjler.
De vigtigste funktioner:
  • Indstøbte håndtag for nem transport af containere
  • Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5 L trin
  • USP VI, autoklaverbar, gradueret, tæt†
Inkluderer:
Størrelse 83B lukning; accepterer nr. 13,5 gummiprop
Bemærk:
Følg autoklaveinstruktionerne, der følger med produktet for korrekt funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 250 mm
Til brug med (applikation) Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Gradueringer Gradueret til at indeholde i 5 L/1 gal. stigninger
Inkluderer Indstøbte håndtag, 1,5 tommer sikker, ikke-gevind sanitær dispenseringsport
Materiale Polypropylen
Produkttype Carboy med sanitetsflange
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 3 gal.
Volumen (metrisk) Rand 12 L
Workflow-trin Upstream medie-/bufferforberedelse og lagring
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.