Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Carboy med bundrør
Beskrivelse
Opnå mere fuldstændig dræning ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare polypropylen carboys med bundrør. Out flow tubulation er støbt i ét stykke med carboy for styrke og pålidelighed, og er placeret tæt på carboy bunden for at reducere dead-space og lette mere fuldstændig dræning. Fremragende til destilleret vand og dyrkningsmedier. Nalgene polypropylen carboys kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst ved opbevaring af sterile opløsninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Bundtubulation støbt i ét stykke med flaske
- Indstøbte håndtag for nem transport af containere
- Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5L intervaller
- Halsen accepterer nr. 13.5 gummiprop
- Autoklaverbar/gradueret/lækagesikker† når det bruges med medfølgende Nalgene lukninger
- Carboy og Carton kan genbruges i mange lokalsamfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Bestillingsoplysninger:
Begge størrelser accepterer 0,5 tommer. Indre dia. (1,3 cm) slange - ikke inkluderet
Inkluderer:
Hvid polypropylen skruelåg med TPE pakning
Bemærk:
En slangeklemme skal bruges, når slangen fastgøres for at sikre tæt pasform.
Nalgene robuste polypropylen (PP) og polypropylen copolymer (PPCO) carboys er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Disse carboys og deres emballage kan genbruges i mange lokalsamfund. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene carboy-produkter er pakket ind. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene PP og PPCO carboy, hvis tjenester er tilgængelige i dit lokalsamfund.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Autoklaverbar Carboy m/bundtubulation |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 64 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 245 mm |
| Til brug med (applikation) | Til brug med destilleret vand og dyrkningsmedier. |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.