Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Carboy med 3 tommer. Sanitær hals
Beskrivelse
Udfør aseptisk væskeoverførsel eller prøveudtagning i biofarmaceutiske applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen sanitære carboys med 3 tommer. Sanitær halsdesign. Carboyens svejsede hygiejnehals er nem at rengøre uden skruegevind.
- Alsidig med 3 tommer sanitær tri-kløverflange
- Sanitært design giver færre overflader til forurening
- Autoklaverbar
- Lækagesikker†
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukkestørrelse | 3 tommer |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 282 mm |
| Til brug med (applikation) | Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Højde (metrisk) med lukning | 496 mm |
| Inkluderer | Håndtag |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.