Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Carboy
Artikelnummer. p-9078009
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10413491
Brand: Thermo Scientific™ 22500020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Til brug med store partier af dyrkningsmedier, vaccineproduktproduktion, bulkmedier og kemisk opbevaring; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Vælge Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare Carboys til store partier af dyrkningsmedier, vaccineproduktproduktion, bulkmedier og kemisk opbevaring. Disse carboys har en stor mund for nem påfyldning/dispensering og er lavet af naturlig polypropylen med hvid 83B polypropylen lukning og TPE (termoplastisk elastomer) pakning.
Tilpasningsmuligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer. Passer perfekt til en række valgfrie 83B lukninger med standard slangesæt (f.eks. Nalgene™ Top Works™ , Nalgene™ Påfyldning/udluftning) og brugerdefinerede slangesætdesign.
De vigtigste funktioner:
  • Praktiske skulderhåndtag gør det nemt at bære og hælde, selv med behandskede hænder
  • Fås i 10, 20 og 50 L størrelser til en række biofarmaceutiske anvendelser
  • Gradueret til at indeholde i 1 gal. og 5 L intervaller for brugervenlighed
  • Nalgene Top Works Fluid Transfer Systems (kat. nr. 2135) tillader bekvem aseptisk væskeoverførsel
  • Autoklaverbar/gradueret/lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
  • Yderligere lukkemuligheder er Nalgene Hurtigpåfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2158) el Nalgene Påfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2162)
  • Ekstra tilbehør inkluderer Nalgene Bulkhovedbeslag med modhager (kat. nr. 6149)
  • Brugerdefinerede slangesæt er tilgængelige - se venligst Thermo Scientific Custom Tubing Set Configurator på www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 250 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Højde (metrisk) med lukning 389 mm
Inkluderer Håndtag
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med håndtag
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 3 gal.
Volumen (metrisk) Rand 12 L
Workflow-trin Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk : Disse tests med andre væsker giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.