Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Steril polypropylen Biotainer Udskiftning af lukninger
Beskrivelse
Beskyt indholdet i din Thermo Scientific™ Biotainer™ flasker og carboys. Thermo Scientific™ Nalgene™ Steril polypropylen Biotainer Erstatningslukninger er til 1, 2, 5, 10 og 20 L polycarbonat biotainere.
Funktioner:
- Designet til kun at passe Nalgene flasker for at give en garanteret tæthed† system
- Polypropylen med silikoneforing
- Lukkestørrelse: 48 mm
Bestillingsoplysninger:
- Pakket individuelt —1 pr. pose, 6 poser pr. etui (300 lukninger/etui)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Biotainer Udskiftning af lukninger |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 300/Cs. |
| Mængde | 300 lukninger |
| Sterilitet | Steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | 62 mm |
| Liner materiale | Silikone |
| Halsfinish | 62 mm |
| Produkttype | Biotainer Udskiftning af lukning |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.