Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Barbed Bulkhead Fittings, 6.5 mm
Artikelnummer. 12897650
Skift visning
Mængde:
Tilfælde af 24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12897650 Tilfælde af 24 Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 12897650 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 61490002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 DKK
    1410.12 DKK / Pakke med 24
    Spare 119.88 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For Use With: Nalgene Bottle and Carboy Closures
Customize tubing sets as culture vessels for aseptic transfer of liquids with autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ Barbed Polypropylene Bulkhead Fittings, suitable for use with most Nalgene bottle and carboy closures. Pre-drilled 38mm-430 closures allow easy, safe in-house assembly.
Features:
  • 53B closures accept (two) 0.25″ fittings
  • Fittings, barbed at both ends, accept tubing for inside and outside container
Includes:
Instructions, drilling template and two each of polypropylene barbed fitting, acetyl nuts, silicone gaskets and and TPE port caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indvendig slange 0.25 in.
Diameter (metrisk) indvendig slange 6.5 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene flasker og carboys
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 2 Pk.
Produkttype Fitting
Mængde Tilfælde af 24