Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, belagte skottebeslag, 13 mm
Beskrivelse
Tilbyd slangesæt som kulturbeholdere til aseptisk overførsel af væsker med autoklavable pigklædte Thermo Scientific™ Nalgene™ polypropylen bulkhead-fittings, egnet til brug med de fleste Nalgene flaske- og karjonglukninger. Forborede lukninger muliggør nem og sikker samling i huset.
- Lukninger accepterer (to) 0,25″ beslag
- Fittings, med piger i begge ender, kan tage rør til indvendige og udvendige beholdere
Inkluderer:
Instruktioner, boreskabelon og to af hver polypropylen piggende fitting, acetylmøtrikker, silikonepakninger og TPE-portdæksler.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indvendig slange | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene flasker og carboys |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Produkttype | Tilpasning |
| Mængde | Pakke med 2 |