Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaveringskurve af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10676541
Skift visning
Højde (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Længde (metrisk):
15,6 cm
23,3 cm
Bredde (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10676541 10,4 cm 15,6 cm 10,4 cm Hver
10257860 17,8 cm 15,6 cm 17,8 cm Hver
10481151 23,9 cm 23,3 cm 23,9 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676541 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69170127
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold laboratorieudstyr under autoklavering og vask med disse autoklaveringskurve af polypropylen, som også giver mulighed for fuldstændig udluftning og dræning.
Hold labware under autoklavering og vask med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaveringskurve af polypropylen, som også giver mulighed for fuldstændig udluftning og dræning. Disse kurve korroderer ikke og er kemisk kompatible med de fleste syrer, baser og alkoholer. Den glatte overflade vil ikke ridse plastik eller glasindhold.
  • Nestable for storage
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoclaving Basket PP 105 x 123 x 154mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Firkant
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 6.125 x 4.87 x 4.125 in. (15.6 x 10.4 x 10.4cm)
Længde (metrisk) 15,6 cm
Længde (engelsk) 6.125 in.
Bredde (engelsk) 4,87 tommer.
Højde (engelsk) 4.125 tommer.
Produkttype Polypropylene Autoclaving Basket
Højde (metrisk) 10,4 cm
Bredde (metrisk) 10,4 cm