Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaveringskurve af polypropylen
Beskrivelse
Hold labware under autoklavering og vask med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaveringskurve af polypropylen, som også giver mulighed for fuldstændig udluftning og dræning. Disse kurve korroderer ikke og er kemisk kompatible med de fleste syrer, baser og alkoholer. Den glatte overflade vil ikke ridse plastik eller glasindhold.
- Nestable for storage
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Autoclaving Basket PP 233 x 230 x 239mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Dimensioner (L x B x H) | 9.25 x 9.125 x 9.375 in. (23.3 x 23.9 x 23.9cm) |
| Længde (metrisk) | 23,3 cm |
| Længde (engelsk) | 9,25 tommer. |
| Vis mere |