Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaveringskurve af polypropylen
Artikelnummer. 10257860
Skift visning
Højde (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Længde (metrisk):
15,6 cm
23,3 cm
Bredde (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10257860 17,8 cm 15,6 cm 17,8 cm Hver
10676541 10,4 cm 15,6 cm 10,4 cm Hver
10481151 23,9 cm 23,3 cm 23,9 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10257860 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69170150
På lager
Hold laboratorieudstyr under autoklavering og vask med disse autoklaveringskurve af polypropylen, som også giver mulighed for fuldstændig udluftning og dræning.
Hold labware under autoklavering og vask med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaveringskurve af polypropylen, som også giver mulighed for fuldstændig udluftning og dræning. Disse kurve korroderer ikke og er kemisk kompatible med de fleste syrer, baser og alkoholer. Den glatte overflade vil ikke ridse plastik eller glasindhold.
  • Nestable til opbevaring
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoklaverkurv PP 178 x 168 x 156 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Firkant
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 6,125 x 6,625 x 7 tommer (15,6 x 17,8 x 17,8 cm)
Længde (metrisk) 15,6 cm
Længde (engelsk) 6,125 tommer
Bredde (engelsk) 6.625 tommer.
Højde (engelsk) 7 tommer
Produkttype Polypropylen autoklaverkurv
Højde (metrisk) 17,8 cm
Bredde (metrisk) 17,8 cm