Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525018
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
54 mm
63 mm
76 mm
98 mm
158 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 10010741
Brand: Thermo Scientific™ 42500035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug standard filterpapir med disse tragte, der har lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås.
Brug standard filterpapir med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen. Med lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås, er disse tragte et brudsikkert alternativ til glas og kemisk modstandsdygtige over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser. Disse tragte yder et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 35 mm
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) stilk 6 mm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Analytical PP 35mm
Længde (metrisk) stilk 50 mm
Mængde 12/Pk.; 36/Cs.