Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen
Beskrivelse
Brug standard filterpapir med disse tragte, der har lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås.
Brug standard filterpapir med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen. Med lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås, er disse tragte et brudsikkert alternativ til glas og kemisk modstandsdygtige over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser. Disse tragte yder et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 158 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 976 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 13 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Funnel Analytical PP 160mm |
| Længde (metrisk) stilk | 152 mm |
| Mængde | 2/Pk.; 12/Cs. |