Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen
Artikelnummer. 10284541
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
54 mm
63 mm
76 mm
98 mm
158 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Packungsgröße:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) Packungsgröße
10284541 98 mm 254 ml Pakke med 4
10010741 35 mm 10 ml Pakke med 12
10562131 54 mm 41 ml Pakke med 12
10490143 63 mm 64 ml Pakke med 12
10294491 76 mm 114 ml -
10505981 158 mm 976 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10284541 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 42500100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 DKK
    230.05 DKK / Pakke med 4
    Spare 6.95 DKK
    2% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brug standard filterpapir med disse tragte, der har lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås.
Brug standard filterpapir med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen. Med lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås, er disse tragte et brudsikkert alternativ til glas og kemisk modstandsdygtige over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser. Disse tragte yder et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (metrisk) Øverst 98 mm
Kapacitet (metrisk) 254 ml
Diameter (metrisk) stilk 9 mm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Analytical PP 100mm
Længde (metrisk) stilk 100 mm
Mængde 4/Pk.; 24/Cs.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.