Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10010741
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
54 mm
63 mm
76 mm
98 mm
158 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) unitSize
10010741 35 mm 10 ml Pakke med 12
10562131 54 mm 41 ml Pakke med 12
10490143 63 mm 64 ml Pakke med 12
10294491 76 mm 114 ml -
10284541 98 mm 254 ml Pakke med 4
10505981 158 mm 976 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10010741 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42500035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 DKK
    261.13 DKK / Pakke med 12
    Spare 6.87 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug standard filterpapir med disse tragte, der har lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås.
Brug standard filterpapir med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiske tragte af polypropylen. Med lange stilke og udvendige ribber, der eliminerer luftlås, er disse tragte et brudsikkert alternativ til glas og kemisk modstandsdygtige over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser. Disse tragte yder et værdifuldt bidrag til laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 35 mm
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) stilk 6 mm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Funnel Analytical PP 35mm
Længde (metrisk) stilk 50 mm
Mængde 12/Pk.; 36/Cs.