Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Right-to-Know Brugerdefineret Mærkningssystem
Description
Lav etiketter, der identificerer et kemikalie og dets egenskaber ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Right-To-Know Custom Labeling System.
Funktioner:
- Overlay er givet for at beskytte etiketten mod kemisk kontakt
- Komplette instruktioner medfølger hver pakke
- Faresymbol-klistermærker er GHS-kompatible
Specifications
Specifications
| Oversigt | Brugerdefineret ret-til-at vide etiketsystem |
| Farve | Diverse |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyolefin |
| nr. pr. sag | 150 |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 127 mm |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Højde (metrisk) | 76,2 mm |