Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin trykfølsomme etiketter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11394555
Skift visning
Højde (metrisk):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Bredde (metrisk):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Mængde:
1500 Cs.
3250 Cs.
4000 Cs.
500 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 3250
Pakke med 4000
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11394555 13 mm 44 mm 4000 Cs. Pakke med 4000
11333482 22 mm 22 mm 4000 Cs. Pakke med 4000
10713052 20 mm 38 mm 3250 Cs. Pakke med 3250
11319821 25 mm 67 mm 1500 Cs. Pakke med 300
11353482 51 mm 102 mm 500 Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11394555 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 63190030
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kombiner disse vandtætte, kemikaliebestandige etiketter med kopimaskiner, laserprintere eller inkjetprintere. Vil ikke krølle, krølle eller smelte.
Forene Thermo Scientific™ Nalgene™ Trykfølsomme polyolefinetiketter med kopimaskiner, laserprintere eller inkjetprintere. Vandtæt og kompatibel med de fleste laboratoriekemikalier, Nalgene polyolefin-etiketter vil ikke krølle, krølle eller smelte. De accepterer en række forskellige blæk, herunder kopimaskine, markør, kuglepen, geler og tekniske markører.
Funktioner:
  • Holdbare polyolefin-etiketter
  • Vurderet til− 29 °C
  • Modstandsdygtig over for ultraviolet lys, meldug, kemikalier og snavs og vil ikke misfarve, revne eller rive
  • Fremragende til mærkning af mikroskopiske —objektglas, klæbende bagside klæber godt til enhver plast-, glas- eller metaloverflade
  • Kemisk kompatibel med de fleste laboratoriereagenser, selvom opløsningsmidler kan opløse klæbemiddel
  • Autoklaverbar
  • Formateret til nem opsætning i tekstbehandlingsprogrammer; instruktioner inkluderet i hver pakke
Bemærk: Til brug med alle skriveredskaber undtagen blyant. Test specifik blæk for egnethed før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polyolefin-etiket, 0,5 x 1,75
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Label
Etiketter pr. ark 80
nr. pr. sag 4000/Cs.
nr. pr. pakke 800/Pk.
Mængde 4000 Cs.
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 13 mm