Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin trykfølsomme etiketter
Beskrivelse
Forene Thermo Scientific™ Nalgene™ Trykfølsomme polyolefinetiketter med kopimaskiner, laserprintere eller inkjetprintere. Vandtæt og kompatibel med de fleste laboratoriekemikalier, Nalgene polyolefin-etiketter vil ikke krølle, krølle eller smelte. De accepterer en række forskellige blæk, herunder kopimaskine, markør, kuglepen, geler og tekniske markører.
Funktioner:
- Holdbare polyolefin-etiketter
- Vurderet til− 29 °C
- Modstandsdygtig over for ultraviolet lys, meldug, kemikalier og snavs og vil ikke misfarve, revne eller rive
- Fremragende til mærkning af mikroskopiske —objektglas, klæbende bagside klæber godt til enhver plast-, glas- eller metaloverflade
- Kemisk kompatibel med de fleste laboratoriereagenser, selvom opløsningsmidler kan opløse klæbemiddel
- Autoklaverbar
- Formateret til nem opsætning i tekstbehandlingsprogrammer; instruktioner inkluderet i hver pakke
Bemærk: Til brug med alle skriveredskaber undtagen blyant. Test specifik blæk for egnethed før brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polyolefin-etiket, 0,9 x 0,9 |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Label |
| Etiketter pr. ark | 80 |
| nr. pr. sag | 4000/Cs. |
| nr. pr. pakke | 80 Ark/Pk. |
| Mængde | 4000 Cs. |
| Bredde (engelsk) | 0,9 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 22 mm |
| Højde (engelsk) | 0,9 tommer. |
| Vis mere |