Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin trykfølsomme etiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10713052
Højde (metrisk):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Bredde (metrisk):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Format:
Mærke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 3250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10713052
Brand: Thermo Scientific™ 63190015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse vandtætte, kemikaliebestandige etiketter med kopimaskiner, laserprintere eller inkjetprintere. Vil ikke krølle, krølle eller smelte.
Forene Thermo Scientific™ Nalgene™ Trykfølsomme polyolefinetiketter med kopimaskiner, laserprintere eller inkjetprintere. Vandtæt og kompatibel med de fleste laboratoriekemikalier, Nalgene polyolefin-etiketter vil ikke krølle, krølle eller smelte. De accepterer en række forskellige blæk, herunder kopimaskine, markør, kuglepen, geler og tekniske markører.
Funktioner:
  • Holdbare polyolefin-etiketter
  • Vurderet til− 29 °C
  • Modstandsdygtig over for ultraviolet lys, meldug, kemikalier og snavs og vil ikke misfarve, revne eller rive
  • Fremragende til mærkning af mikroskopiske —objektglas, klæbende bagside klæber godt til enhver plast-, glas- eller metaloverflade
  • Kemisk kompatibel med de fleste laboratoriereagenser, selvom opløsningsmidler kan opløse klæbemiddel
  • Autoklaverbar
  • Formateret til nem opsætning i tekstbehandlingsprogrammer; instruktioner inkluderet i hver pakke
Bemærk: Til brug med alle skriveredskaber undtagen blyant. Test specifik blæk for egnethed før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Polyolefin-etiket, 0,8 x 1,5
Format Mærke
Materiale Polyolefin
Produkttype Label
Etiketter pr. ark 65
nr. pr. sag 3250/Cs.
nr. pr. pakke 650/PK.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38 mm
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 20 mm