Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin plast papirark
Beskrivelse
Skriv videre Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin-plastpapirark med næsten enhver pen, markør, type eller print. Disse ark kan rulle eller folde uden at revne, forblive fleksible ved kolde temperaturer og vil ikke rive, strække eller krympe. De kan udstanses til brug i bindemidler eller skæres i etiketter, der skal omsluttes med våde eller tørre kemiske eller biologiske prøver opbevaret i formalin. De er også fremragende til feltdataindsamling og chain-of-custody-registreringer.
- Modstå UV-lys, rivning, flossning, krølning, ældning, misfarvning, råd og meldug
- Størrelse: 8,5x 11″ (22x 28 cm)
Bestillingsoplysninger:
Fås i en pakke med 50 ark eller en kasse med 300 ark (6 pakker)
Note:
Accepterer ikke blyant. Ikke beregnet til brug i kopimaskiner
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyolefin |
| Regerede | Gitter |
| Bredde (engelsk) Side | 11'' |
| Længde (engelsk) Side | 8,5 tommer |
| Oversigt | Laser PolyPaper™ ubestrøget 21,6 x 27,9 cm |
| Dimensioner (L x B) | 8,5 x 11 tommer. |
| Længde (metrisk) side | 216 mm |
| Bredde (metrisk) side | 279 mm |
| Grid Type | 0,25 tommer (6 mm) |
| Mængde | 300 |