Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erstatningsvakuumglas af polyetherimid
Højde (metrisk):
254 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør krævende applikationer med kemisk resistent Thermo Scientific™ Nalgene™ Erstatningsvakuumglas. Disse krukker vejer mindre end glas og har en varm ravfarvet støbning.
Funktioner:
- Identisk med krukker inkluderet med del nr. 5305-0910 og 5305-1212
- Nemmere at håndtere end glas og går ikke i stykker, splintres eller splintres
- Klarhed
Bestillingsoplysninger:
Kun krukke; plade og pakninger skal bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Rand Cap |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene™ Vakuum kamre |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 18.9 L |
| Farve | Gennemsigtig rav |
| Diameter (engelsk) | 12 tommer |
| Diameter (metrisk) | 305 mm |
| Højde (engelsk) | 12 tommer |
| Højde (metrisk) | 305 mm |
| Materiale | Polyetherimid |
| Vis mere |