Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat, valideringsflaske
Beskrivelse
Udfør QA lot prøveopbevaring af højt værdsatte lægemidler ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat valideringsflasker. Flasker med lille volumen er støbt af de samme materialer som større carboys, men kræver et mindre volumen af dyre reagenser for at udføre valideringstest.
Autoklaverbar, gennemsigtig polycarbonatkonstruktion giver mulighed for praktisk materialekompatibilitetsvalidering.
Inkluderer:
Hvid polypropylen skruelukning og TPE pakning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 53B |
| Farve | Hvid (gennemsigtig) |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 74 mm |
| Til brug med (applikation) | Udfør valideringstest |
| Højde (metrisk) med lukning | 135 mm |
| Vis mere |