Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat, Carboy med hygiejnehals
Beskrivelse
Rengør den i ét stykke støbte, ikke-gevindede Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Sanitary Carboy lettere end gevindbeholdere. Designet til brug som modtager eller dispenseringsbeholder i biofarmaceutiske applikationer, den 3 tommer sanitære flange støbt på halsen accepterer standard flangefittings. Et spændelukningssystem forsegler sikkert og vil ikke trække sig tilbage.
- Solide portede sanitære endehætter er tilgængelige
- Fremstillet af samme polycarbonat (PC) harpiks som Nalgene PC Clearboys og pc-flasker, der tillader skift til sanitære pc-carboys uden problemer med materialevalidering
- For at forsegle lukning, brug med Nalgene Heavy Duty klemme (kat. nr. 2865-0300) og pakning (kat. nr. 2672-0300)
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukkestørrelse | 3 tommer |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Inkluderer | Sanitary Neck |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.