Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Imhoff Settling Cone
Artikelnummer. 10310291
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10310291 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10310291 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 10000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 DKK
    345.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.93 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Determine settleable matter in water and waste effluent and measure the sand content in well water with this settling cone, made of durable polycarbonate with screw closure. (Rack sold separately).
Determine settleable matter in water and waste effluent and also measure the sand content in well water. The Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Imhoff Settling Cone is constructed from durable polycarbonate. The cone features a polypropylene screw closure. The provided leakproof† closure makes it possible to withdraw sediment for gravimetric anaylsis, and also aids in cleaning. Closure design enables user to read graduations to zero.
Features:
  • Designed for determining settleable matter in water and waste effluent or sand content in well water
  • Closure design enables user to read graduations to zero
  • Autoclavable/Transparent/Graduated/Leakproof† when used with provided Nalgene closures
  • Graduated from 0 to 1000mL, with 0.1mL increments in the 0 to 1mL range
  • Provided 13mm leakproof† screw closure at bottom for withdrawing sediments
Settling Cone Graduation Intervals
  • 0-1mL: 0.1mL
  • 1-10mL: 0.5mL
  • 10-20mL: 1mL
  • 20-40mL: 2mL
  • 40-100mL: 10mL
  • 100-500mL: 50mL
  • 500-1000mL: 100mL
Ordering Information:
Use with Imhoff cone rack Cat. No. 1001-0010 (sold separately).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Imhoff Settling Cone
Volumen (metrisk) 1000 ml
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Type Imhoff Settling Cone
Højde (engelsk) 14,5 tommer
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.