Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat reagensglasstativer til generelle formål
Array:
3 x 8
4 x 10
Til brug med (udstyr):
13-16 mm rør
16-20 mm rør
25-30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Organiser og opbevar reagensglas ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat reagensglasstativer til generelle formål. Disse stativer fås med håndtag for nem transport. Når de er tomme, kan de stables med andre stativer af samme længde. Hullerne er nøglet med indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
- Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float
- Autoclavable (will reduce strength over time)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Test Tube Rack PC 16mm |
| Array | 4 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Holder | Rør (13 til 16 mm) |
| Materiale | Polycarbonat |
| Stillinger | 40 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |