Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat reagensglasstativer til generelle formål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11355694
Skift visning
Array:
3 x 8
4 x 10
Til brug med (udstyr):
13-16 mm rør
16-20 mm rør
25-30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Til brug med (udstyr) unitSize
11355694 3 x 8 25-30 mm rør Hver
10707771 4 x 10 13-16 mm rør Hver
10758871 4 x 10 16-20 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355694 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59290030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.51 DKK
    542.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.73 DKK
    15% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser og opbevar reagensglas i disse praktiske rørstativer, som har håndtag til nem transport og indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
Organiser og opbevar reagensglas ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat reagensglasstativer til generelle formål. Disse stativer fås med håndtag for nem transport. Når de er tomme, kan de stables med andre stativer af samme længde. Hullerne er nøglet med indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float
  • Autoclavable (will reduce strength over time)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Test Tube Rack PC 30mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder Rør (25 til 30 mm)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 24
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) 25-30 mm rør
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Længde (metrisk) 32 cm
Længde (engelsk) 12,5''
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Array 3 x 8
Bredde (metrisk) 11.5 cm