Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat reagensglasstativer til generelle formål
Artikelnummer. 10707771
Skift visning
Array:
3 x 8
4 x 10
Til brug med (udstyr):
13-16 mm rør
16-20 mm rør
25-30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10707771 4 x 10 13-16 mm rør Hver
10758871 4 x 10 16-20 mm rør Hver
11355694 3 x 8 25-30 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10707771 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59290016
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Organiser og opbevar reagensglas i disse praktiske rørstativer, som har håndtag til nem transport og indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
Organiser og opbevar reagensglas ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat reagensglasstativer til generelle formål. Disse stativer fås med håndtag for nem transport. Når de er tomme, kan de stables med andre stativer af samme længde. Hullerne er nøglet med indstøbte tal og bogstaver for nem identifikation af rør.
  • Højere specifik vægt end vand, så det forbliver nedsænket i et vandbad og flyder ikke
  • Autoklavérbar (vil reducere styrken over tid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reagensglasstativ PC 16 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder Rør (13 til 16 mm)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 40
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) 13-16 mm rør
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Længde (metrisk) 28.5 cm
Længde (engelsk) 11''
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Array 4 x 10
Bredde (metrisk) 11.5 cm