Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Beskrivelse
Increase aeration for better growth of culture in liquid media with the wide surface area of these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask. Constructed of durable and transparent polycarbonate.
- Break-resistant, transparent polycarbonate
- Fernbach design supports better aeration
- For leakproof seal† use No. 12 rubber stopper
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2.8L capacity; D x H: 8 x 9 in. |
| Diameter (metrisk) base | 20.3 cm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 56.6 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | With lip: 72.9 mm; Below lip: 68.3 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2800 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| Højde (engelsk) | 9'' |
| Højde (metrisk) | 22.9 cm |
| nr. pr. sag | Case of 4 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.