Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524996
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33 mm
38 mm
43 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10237850
Brand: Thermo Scientific™ 41080125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbered og opbevar kulturmedier ved hjælp af disse brudsikre kolber - velegnet til dyrkningsteknikker. Sikrere end glaskolber i shakers.
Forbered og opbevar kulturmedier ved hjælp af brudsikker Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Erlenmeyer-kolber med lukning - velegnet til mange dyrkningsteknikker. Sikrere end glaskolber i shakers. Foringsfri lukning beskytter indholdet mod spild og forurening. Robust konstruktion kombineret med lav vægt gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Molded-in graduations make liquid levels easy to estimate
  • Noncontaminating, tight-sealing, linerless polypropylene screw closures protect contents
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Oversigt Flask Erlenmeyer Screw Closure PC 125mL
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Almindelig
Lukketype Skrue
Lukkestørrelse 33 mm