Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat med lukning
Artikelnummer. 10100211
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33 mm
38 mm
43 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10100211 500 mL 43 mm Pakke med 4
10237850 125 mL 33 mm Pakke med 6
10587341 250 mL 38 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10100211 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 41080500
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Forbered og opbevar kulturmedier ved hjælp af disse brudsikre kolber - velegnet til dyrkningsteknikker. Sikrere end glaskolber i shakers.
Forbered og opbevar kulturmedier ved hjælp af brudsikker Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Erlenmeyer-kolber med lukning - velegnet til mange dyrkningsteknikker. Sikrere end glaskolber i shakers. Foringsfri lukning beskytter indholdet mod spild og forurening. Robust konstruktion kombineret med lav vægt gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Molded-in graduations make liquid levels easy to estimate
  • Noncontaminating, tight-sealing, linerless polypropylene screw closures protect contents
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Oversigt Flask Erlenmeyer Screw Closure PC 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Almindelig
Lukketype Skrue
Lukkestørrelse 43 mm