Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
Beskrivelse
Udføre mange dyrkningsteknikker og opbevare kulturmedier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat. Den gennemsigtige væg giver et klart overblik over flaskens indhold. Robust, brudsikker konstruktion og lav vægt sammenlignet med glas gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Molded-in graduations
- 500mL size is superior combustion flask for microdetermination of fluorine
- Mouth sized to accept standard sized stoppers
- Autoclavable/Transparent/Graduated
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Oversigt | Flask Erlenmeyer Graduated PC 250mL |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Smal |
| Vis mere |