Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
Artikelnummer. 10459762
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
Stopper No. 5
Stopper No. 6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10459762 125 mL Stopper No. 5 Pakke med 12
10652771 250 mL Stopper No. 6 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10459762 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 41030125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør mange dyrkningsteknikker og opbevar kulturmedier med disse kolber.
Udføre mange dyrkningsteknikker og opbevare kulturmedier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat. Den gennemsigtige væg giver et klart overblik over flaskens indhold. Robust, brudsikker konstruktion og lav vægt sammenlignet med glas gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Molded-in graduations
  • 500mL size is superior combustion flask for microdetermination of fluorine
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Oversigt Flask Erlenmeyer Graduated PC 125mL
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Almindelig
Lukkestørrelse Stopper No. 5