Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat, endedæksel
Artikelnummer. 10090282
Skift visning
Mængde:
Tilfælde af 4
Artikelnummer. Mængde
10090282 Tilfælde af 4
1 options
Artikelnummer. 10090282 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26882075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 DKK
    258.90 DKK / Pakke med 4
    Spare 16.10 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Til brug med:Nalgene Carboy 2630 og 2261
Sanitære porte for nem påfyldning/påfyldning og dispensering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Endehætter i polycarbonat eller polypropylen til at udføre operationer. Hætter kan også monteres sikkert til 3 tommer sanitær flange til applikationer, der bruges med Nalgene™ Sanitære Carboys.
  • Autoklaverbar
  • Kompatibel med Nalgene Sanitære Carboys (kat. nr. 2630 og 2261)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt To 0,75 tommer. (19 mm) sanitære porte, polycarbonat
Diameter (engelsk) Indvendig slange 0,75 tommer
Diameter (metrisk) indvendig slange 19 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene Carboy 2630 og 2261
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Endekappe
Mængde Tilfælde af 4