Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonatkulturbeholder med porte
Beskrivelse
Få nem adgang til dine suspensionskulturer med fire-ports Thermo Scientific™ Nalgene™ polycarbonat kulturbeholdere med porte. Økonomisk, let og brudbestandig, er den støbt i transparent polycarbonat for nem visning af dine kulturer.
- Blev færdiguddannet i 0,5L-trin fra 3 til 12L
- Til brug med overhead drive mixere og nedre samlinger til mixning fra top til bund
- Porttilbehør er tilgængeligt, porte accepterer enhver Nalgene 38-430 størrelse lukning
- Ikke-cytotoksisk
- Autokllavable og USP klasse VI-kompatible
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår, er dette produkt garanteret fra den dato, vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for intern forskningsbrugsbegrænsning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Arbejdskapacitet: 12L |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Materiale | Polycarbonat |
| Graduation Range | 3 til 12 L |
| Gradueringer | 500 mL |
| nr. pr. sag | 2 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Overfladebelægning | Ingen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |