Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Conical-Bottom Centrifuge Bottle
Artikelnummer. 10186700
Skift visning
Nominel kapacitet:
175 mL
Maks. Kraft:
27,500 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Nominel kapacitet Maks. Kraft Pakningsstørrelse
10186700 175 mL 27,500 x g Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10186700 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31440175
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Process pelleting applications such as cell culture harvesting and protein biochemistry with this polycarbonate conical-bottom centrifuge bottle.
Process pelleting applications such as cell culture harvesting and protein biochemistry, including ammonium sulfate precipitations, with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Conical-Bottom Centrifuge Bottle. Molded of rigid and robust polycarbonate copolymer, these transparent bottles are autoclavable and offer excellent mechanical strength.
Features:
  • For low to moderate speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Includes polypropylene sealing cap assembly with silicone gasket for added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
  • Must be used with Nalgene adapter for conical-bottom centrifuge bottles (DS3126-0175)
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
  • Autoclavable, transparent, leakproof† when used with supplied Nalgene closure, molded-in graduations
  • Autoclaving will shorten the life of PC centrifuge bottles
Note: Not recommended to use in Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y rotor, due to the cavity depth.
You can achieve successful leakproof† performance using these two bottles in Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX rotor when used with the 010-0152 adaptor at speeds up to but not exceeding 24,470 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 175 mL
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 36
nr. pr. pakke 4
Nominel kapacitet 175 mL
Uddannet Ja
Maks. Kraft 27,500 x g
Højde (metrisk) 140.5 mm
Lukningsmateriale Polypropylene, red rubber
Diameter (metrisk) 61.8 mm
Lukketype Polypropylene Sealing Closure
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 5,91 oz.
Form Konisk
Produkttype Centrifuge flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.