Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskeadapter af polycarbonat med konisk bund
Artikelnummer. 10788851
Skift visning
nr. pr. pakke:
4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10788851 4 Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10788851 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS31260175
På lager
Tilpasse Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifugeflasker Kat. nr. 3143, 3144 og 3145 til brug i en konisk bundcentrifuge med denne adapter.
Til brug med Nalgene 3143-0175 polypropylen copolymer centrifugeflasker, 3144-0175 polycarbonat koniske centrifugeflasker og 3145-0175 polystyren koniske centrifugeflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Materiale Polycarbonat
Oversigt Konisk bund Centrifuge Flaske Adapter
Farve Hvid
nr. pr. pakke 4