Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflasker af polycarbonat
Beskrivelse
Bearbejd storvolumen cellehøst, pelletering og proteinrensning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat centrifugeflasker, den perfekte pasform med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kulfiber rotorer. Disse klare flasker er støbt af gennemsigtigt polycarbonat og er autoklaverbare og har fremragende mekanisk styrkeegenskaber.
Molded of transparent polycarbonate for easy visualization of samples, these bottles are ideal for low-speed centrifugation of biological and chemical samples.
- For added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials, use with polypropylene sealing caps assemblies; available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes
- Cat. No. 3122-1010 designed for use with IEC rotors
- For proper performance, bottles must be filled to at least 80% of total capacity
Ordering Information:
When spinning a 250mL bottle in a Thermo Scientific Sorvall GSA rotor, the use of the Nalgene centrifuge bottle adaptor (DS3125-0250) is required. Cat. No. 3122-1010 is for use with IEC Rotors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Polycarbonate Centrifuge Bottles |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 36 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Nominel kapacitet | 250 mL |
| Uddannet | Nej |
| Maks. Kraft | 27,500 x g |
| Højde (metrisk) | 125.2 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.