Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflasker af polycarbonat
Artikelnummer. 10303971
Skift visning
Nominel kapacitet:
250 mL
500 mL
1000 mL
Til brug med (udstyr):
Fiberlite™ rotors
IEC rotors
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nominel kapacitet Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10303971 500 mL Fiberlite™ rotors Pakke med 4
10589291 250 mL Fiberlite™ rotors Pakke med 4
10313971 1000 mL Fiberlite™ rotors Pakke med 4
11325564 1000 mL IEC rotors Pakke med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10303971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31220500
På lager
Bearbejd cellehøst, pelletering og proteinrensning i store volumer med disse polycarbonat-centrifugeflasker.
Bearbejd storvolumen cellehøst, pelletering og proteinrensning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat centrifugeflasker, den perfekte pasform med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kulfiber rotorer. Disse klare flasker er støbt af gennemsigtigt polycarbonat og er autoklaverbare og har fremragende mekanisk styrkeegenskaber.
Molded of transparent polycarbonate for easy visualization of samples, these bottles are ideal for low-speed centrifugation of biological and chemical samples.
  • For added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials, use with polypropylene sealing caps assemblies; available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes
  • Cat. No. 3122-1010 designed for use with IEC rotors
  • For proper performance, bottles must be filled to at least 80% of total capacity
Ordering Information:
When spinning a 250mL bottle in a Thermo Scientific Sorvall GSA rotor, the use of the Nalgene centrifuge bottle adaptor (DS3125-0250) is required. Cat. No. 3122-1010 is for use with IEC Rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Oversigt Polycarbonate Centrifuge Bottles
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Nominel kapacitet 500 mL
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Maks. Kraft 13,700 x g
Højde (metrisk) 168.9 mm
Til brug med (udstyr) Fiberlite™ rotors
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 69.5 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.