Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflasker af polykarbonat med forsegling
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521571
Nominel kapacitet:
250 mL
450 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10420613
Brand: Thermo Scientific™ 31400250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bearbejd cellehøst, pelletering og proteinrensning i store volumer med disse polycarbonat-centrifugeflasker.
Ideel til processer i store mængder såsom cellehøst, pelletering og proteinrensning, Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Centrifuge Flasker er støbt af krystalklart polycarbonat, hvilket giver nem prøvevisualisering og resulterer i fremragende mekanisk styrke. Disse centrifugeflasker passer perfekt til Thermo Scientific™ Fiberlite™ kulfiber rotorer.
  • Molded of polycarbonate for easy visualization of samples, these bottles are ideal for low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Polypropylene sealing cap closure with silicone gasket adds leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
Ordering Information:
When spinning 250mL bottle in a Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA rotor, use of the Nalgene centrifuge bottle adapter (DS3125-0250) is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 36
nr. pr. pakke 4
Nominel kapacitet 250 mL
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Maks. Kraft 27,500 x g
Form Rund
Højde (metrisk) 134.4 mm
Produkttype Centrifuge flaske
Bredde (engelsk) 2.432 in.
Længde (engelsk) 2.432 in.
Højde (engelsk) 5.29 in.
Lukningsmateriale Polypropylene, red rubber
Diameter (metrisk) 61.5 mm
Lukketype Sealing Cap w/Silicone Gasket
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.