Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflasker af polykarbonat med forsegling
Artikelnummer. 10758561
Skift visning
Nominel kapacitet:
250 mL
450 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nominel kapacitet Pakningsstørrelse
10758561 450 mL Pakke med 4
10420613 250 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758561 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31400500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    1073.16 DKK / Pakke med 4
    Spare 106.84 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Bearbejd cellehøst, pelletering og proteinrensning i store volumer med disse polycarbonat-centrifugeflasker.
Ideel til processer i store mængder såsom cellehøst, pelletering og proteinrensning, Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Centrifuge Flasker er støbt af krystalklart polycarbonat, hvilket giver nem prøvevisualisering og resulterer i fremragende mekanisk styrke. Disse centrifugeflasker passer perfekt til Thermo Scientific™ Fiberlite™ kulfiber rotorer.
  • Disse flasker er støbt i polycarbonat for nem synliggørelse af prøver, og de er ideelle til centrifugering af biologiske og kemiske prøver ved lav til moderat hastighed
  • Polypropylen tætningshættelukning med silikonepakning giver lækagesikring† ved maksimale hastigheder eller ved spinding af farlige materialer
  • For korrekt ydeevne skal flaskerne fyldes til 80% af den samlede kapacitet
Bestillingsoplysninger:
Når man drejer 250 ml flaske i en Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA-rotor, kræves brug af centrifugeflaskeadapteren Nalgene (DS3125-0250).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 450 mL
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Nominel kapacitet 450 mL
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Maks. Kraft 13,700 x g
Højde (metrisk) 159.5 mm
Bredde (engelsk) 2,735 tommer
Længde (engelsk) 2,735 tommer
Højde (engelsk) 6,29''.
Lukningsmateriale Polypropylen, rød gummi
Diameter (metrisk) 69.5 mm
Lukketype Tætningshætte med silikonepakning
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.