Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Biotainer™ Flasker og karafler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4522075
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
125 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Form:
Firkant
Firkantet med håndtag
Rund
Lukkestørrelse:
20 mm
38 mm
48 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 3
Pakke med 35
Pakke med 50
Pakke med 500
Pakke med 6
Artikelnummer. 10778658
Brand: Thermo Scientific™ 350005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flasker og karafler er sterile, klar til brug og designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter. Fremragende til fryseapplikationer.
Reducer risikoen for overførsel af kontaminering og eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende validering. Brug steril, brugsklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flasker og karafler er designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter. Fremragende til fryseapplikationer.
  • Holdbar, gennemsigtig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve
  • Lukningerne har en silikoneforing for lækagesikkerhed†
  • Tilpasningsmuligheder er tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
  • Omfattende støtte til valideringsdokumentation
  • Velegnet til brug under opbevaringsforhold på -100°til +100°C
  • Må ikke bruges på varmeplader
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Kapacitet (engelsk) 0,2 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Til brug med (applikation) Valideringstest
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 100 °C
Liner materiale Silikone
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP <661>, ikke-pyrogen
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 46 mm
Produkttype Flaske til opbevaring af medier
Højde (engelsk) 1,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 22 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
† Udtrykket lækagesikker gælder for Thermo Scientific Nalgene-produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunderne til at teste Thermo Scientific Nalgene-flasker og -låg under de forhold, der gælder for deres planlagte anvendelse. Thermo Scientifics Nalgene-produkter er tætte ved stuetemperatur og -tryk, når de bruges med deres Nalgene-lukninger.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.