Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Biotainer™ Flasker og karafler
Artikelnummer. 11724733
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
125 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Form:
Firkant
Firkantet med håndtag
Rund
Lukkestørrelse:
20 mm
38 mm
48 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 3
Pakke med 35
Pakke med 50
Pakke med 500
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Form Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11724733 5 L Firkant 48 mm Pakke med 6
10778658 5 mL Rund 20 mm Pakke med 500
12438887 20 mL Rund 20 mm Pakke med 500
10592498 125 mL Firkant 38 mm Pakke med 50
10084597 1 L Firkant 48 mm Pakke med 35
10432478 2 L Firkant 48 mm Pakke med 20
15941621 5 L Firkantet med håndtag 48 mm Pakke med 6
10309347 5 L Firkantet med håndtag 48 mm Pakke med 6
11859570 10 L Firkant 48 mm Pakke med 2
15951621 10 L Firkantet med håndtag 48 mm Pakke med 2
10738658 10 L Firkantet med håndtag 48 mm Pakke med 2
10770160 20 L Firkant 48 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11724733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 340542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00 DKK
    2970.19 DKK / Pakke med 6
    Spare 1414.81 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flasker og karafler er sterile, klar til brug og designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter. Fremragende til fryseapplikationer.
Reducer risikoen for overførsel af kontaminering og eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende validering. Brug steril, brugsklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flasker og karafler er designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter. Fremragende til fryseapplikationer.
  • Holdbar, gennemsigtig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve
  • Lukningerne har en silikoneforing for lækagesikkerhed†
  • Tilpasningsmuligheder er tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
  • Omfattende støtte til valideringsdokumentation
  • Velegnet til brug under opbevaringsforhold på -100°til +100°C
  • Må ikke bruges på varmeplader
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Translucent Blue
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 6/Cs.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 100 °C
Liner materiale Silikone
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 299 mm
Højde (engelsk) 11,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 166 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Kapacitet (engelsk) 169,1 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, Ikke-cytotoksisk, USP <661 >, Ikke-pyrogenisk
Engangs Single-use
Produkttype Storage and Transport Bottle
Vis mere Vis mindre
† Udtrykket lækagesikker gælder for Thermo Scientific Nalgene-produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunderne til at teste Thermo Scientific Nalgene-flasker og -låg under de forhold, der gælder for deres planlagte anvendelse. Thermo Scientifics Nalgene-produkter er tætte ved stuetemperatur og -tryk, når de bruges med deres Nalgene-lukninger.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.