Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Biotainer™ Flasker og karafler
Beskrivning
Reducer risikoen for overførsel af kontaminering og eliminer omkostningerne til rengøring, sterilisering og tilhørende validering. Brug steril, brugsklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flasker og karafler er designet specielt til farmaceutiske og biologiske producenter. Fremragende til fryseapplikationer.
- Holdbar, gennemsigtig pc-konstruktion sikrer integriteten af din prøve
- Lukningerne har en silikoneforing for lækagesikkerhed†
- Tilpasningsmuligheder er tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
- Omfattende støtte til valideringsdokumentation
- Velegnet til brug under opbevaringsforhold på -100°til +100°C
- Må ikke bruges på varmeplader
Garanti: 90 dage
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,89 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 48 mm |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 20/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -100 °C til 100 °C |
| Liner materiale | Silikone |
| Visa mer |
† Udtrykket lækagesikker gælder for Thermo Scientific Nalgene-produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunderne til at teste Thermo Scientific Nalgene-flasker og -låg under de forhold, der gælder for deres planlagte anvendelse. Thermo Scientifics Nalgene-produkter er tætte ved stuetemperatur og -tryk, når de bruges med deres Nalgene-lukninger.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.