Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kulturkolber med polykarbonat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524954
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Gentagen autoklavering kan resultere i et vist tab af mekanisk styrke.
Artikelnummer. 10768911
Brand: Thermo Scientific™ 41100250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gentagen autoklavering kan resultere i et vist tab af mekanisk styrke.
Øg blandeeffektiviteten med disse polycarbonatkolber, et alternativ til glaskolber, der producerer tilsvarende vækstkurver med E. coli og S. cerevisiae.
Øg blandeeffektiviteten vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Baffled Culture Flasks, et alternativ til glaskolber, der producerer tilsvarende vækstkurver med E. coli og S. cerevisiae . Robust, brudsikker konstruktion og lav vægt sammenlignet med glas gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • Polycarbonate is break-resistant and clear; easy to read graduations help identify liquid level with ease.
  • Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange.
  • Flasks are excellent for a variety of lab procedures, including fermentation, cell culture grown and harvesting, and generic engineering procedures.
  • 500 and 100mL sizes accept either standard 38mm stainless-steel or plastic closures for versatility.
  • Flasks are autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Oversigt Flask Baffled PC 250mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Bund form Forvirret