Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kulturkolber med polykarbonat
Beskrivelse
Øg blandeeffektiviteten vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Baffled Culture Flasks, et alternativ til glaskolber, der producerer tilsvarende vækstkurver med E. coli og S. cerevisiae . Robust, brudsikker konstruktion og lav vægt sammenlignet med glas gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Polycarbonate is break-resistant and clear; easy to read graduations help identify liquid level with ease.
- Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange.
- Flasks are excellent for a variety of lab procedures, including fermentation, cell culture grown and harvesting, and generic engineering procedures.
- 500 and 100mL sizes accept either standard 38mm stainless-steel or plastic closures for versatility.
- Flasks are autoclavable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Oversigt | Flask Baffled PC 250mL |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Bund form | Forvirret |