Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kulturkolber med polykarbonat
Beskrivelse
Øg blandeeffektiviteten vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat Baffled Culture Flasks, et alternativ til glaskolber, der producerer tilsvarende vækstkurver med E. coli og S. cerevisiae . Robust, brudsikker konstruktion og lav vægt sammenlignet med glas gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
- Polycarbonat er brudbestandigt og klart; letlæselige graderinger hjælper med let at identificere væskeniveauet.
- Bundbaffler giver øget blanding, iltning og gasudveksling.
- Flasker er fremragende til en række laboratorieprocedurer, herunder fermentering, dyrkning og høstning af cellekulturer samt generelle ingeniørprocedurer.
- 500 og 100 ml størrelser accepterer enten standard 38 mm rustfri stål- eller plastiklukninger for alsidighed.
- Flasker kan autoklaveres.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Oversigt | Flaske-bafflet lige hals PC 500mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Bund form | Forvirret |