Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre af plast
Artikelnummer. 10485841
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10485841 1000 mL 10 mL Hver
10598711 10 mL 0.2 mL Hver
10483901 25 mL 0.5 mL Hver
10493901 50 mL 1 mL Hver
10140091 100 mL 1 mL Hver
10363531 250 mL 2 mL Hver
10475841 500 mL 5 mL Hver
10343581 2000 mL 20 mL Hver
15971621 4000 mL 50 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10485841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00 DKK
    358.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.88 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Garanterer nøjagtighedskravene vedr ASTM Klasse B, E1272 ved brug af disse cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud og indstøbte gradueringer.
Opfyld krav til nøjagtighed ASTM Klasse B, E1272 og CFR21, del 177.1520 (undtagen 2L og 4L størrelser) ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud, indstøbte gradueringer, der ikke smitter af, og en stor blå bund for at forhindre, at de vælter. Disse polymethylpentencylindre kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke.
Features:
  • No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
  • Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Transparent
Ordering Information:
  • Individually packaged
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
  • 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PMP
Tolerance ±6 mL
Certificeringer/compliance ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520
Kalibrering At indeholde, at levere
Diameter (engelsk) 3,15 tommer.
Skala 30mL to 1000mL in 10mL increments
Diameter (metrisk) 80 mm
Mængde 1/Pk., 6/Cs.
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±6.00mL
Form Rund
Maks. Temperatur (engelsk) 293°F
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 17,7 tommer
Højde (metrisk) 449.6 mm
Produkttype Gradueret cylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 145 °C
Diameter (engelsk) Indre 2,44 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 62 mm