Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre af plast
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10483901
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 2
Product Code. 10483901
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 36630025
Only null left
Add to basket
Add to basket
Garanterer nøjagtighedskravene vedr ASTM Klasse B, E1272 ved brug af disse cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud og indstøbte gradueringer.
Opfyld krav til nøjagtighed ASTM Klasse B, E1272 og CFR21, del 177.1520 (undtagen 2L og 4L størrelser) ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud, indstøbte gradueringer, der ikke smitter af, og en stor blå bund for at forhindre, at de vælter. Disse polymethylpentencylindre kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke.
Features:
  • No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
  • Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Transparent
Ordering Information:
  • Individually packaged
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
  • 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale PMP
Tolerance ±0,34 ml
Varebeskrivelse Graduated Cylinder PMP 25mL
Certificeringer/compliance ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 18
Kalibrering At indeholde, at levere
Diameter (engelsk) 1,01 tommer
Skala 1,5 ml til 25 ml i intervaller på 0,5 ml
Diameter (metrisk) 25.7 mm
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±0,34 ml
Maks. Temperatur 145°C
Form Rund
Diameter (metrisk) indvendig 18.8 mm
Diameter (engelsk) Indvendig 0,74 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 293°F
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 5,81 tommer.
Højde (metrisk) 147.5 mm
Type Gradueret cylinder